Køletermostatbade og kølere
VWR køletermostatbade med MX-temperaturstyreenhed
Bade af rustfri stål med brugervenlig MX-temperaturstyreenhed. Kan også bruges til ekstern, lukket sløjfecirkulation. Cool Command-teknologi regulerer mængden af påkrævet køling, hvilket sparer energi.
VWR cirkulationskølere
Disse cirkulationskølere er en miljøvenlig, vandbesparende og pålidelig metode til at styre temperaturen for væsker i åbne tanke eller lukkede løkkesystemer.
Huber cirkulerende køletermostater, Minichillers med OLÉ-styreenhed
Disse kompakte Minichillers er en pris- og miljøvenlig køleløsning til mange laboratorieopgaver. OLÉ-styreenheden kombinerer topmoderne teknologi med enkel betjening.
Lauda cirkulationskølere, Microcool
Denne serie af cirkulationskølere omfatter fem kompakte modeller, der kan levere kølekapacitet fra 0,25 til 1,2 kW til eksterne opgaver. Disse enheder er ideelle, når varmen skal bortledes effektivt og hurtigt.
Julabo recirkulationskølere, F-serien
Miljøvenlige recirkulationskølere er designet til enkel ekstern køling, hvor pålidelig kontinuerlig drift er vigtig.