Produkter fra Lauda
Lauda cirkulationskølere, Microcool
Denne serie af cirkulationskølere omfatter fem kompakte modeller, der kan levere kølekapacitet fra 0,25 til 1,2 kW til eksterne opgaver. Enhederne er ideelle til opgaver, hvor varmen skal bortledes effektivt og hurtigt.
Varmetermostater fra Lauda med gennemsigtige kar, ECO
ECO-enheder med kar i transparent plastbelægning gør det muligt at holde øje med testprøver, når det er nødvendigt. Indeholder en flowhastighedskontakt til styring af flowhastigheden mellem intern og ekstern cirkulation. 
Lauda cirkulationstermostater til køling/opvarmning, termoelektriske, LOOP
LOOP-produktsortimentet omfatter to termoelektriske cirkulationstermostater til ekstern temperaturstyring. Det er temperaturstyring uden kølemidler med Peltier-teknologi