Termostatbade til køling og opvarmning
VWR termostatbade til køling/opvarmning
Termostatbade i rustfrit stål med enten Avanceret programmerbar eller Avanceret digital temperaturstyreenhed. Pumper med variabel hastighed og ekstern cirkulations- og temperaturstyringsfunktion. 
Huber termostatbade til køling/opvarmning, rustfrit stål, Ministats®
Ministats® kompakte dimensioner gør det muligt at placere dem på steder med begrænset plads. Bruges primært til eksterne opgaver, men karrets åbning giver også mulighed for at anbringe genstande i et termostatbad. 
Lauda cirkulationstermostater til køling/opvarmning, termoelektriske, LOOP
LOOP-produktsortimentet omfatter to termoelektriske cirkulationstermostater til ekstern temperaturstyring. Det er temperaturstyring uden kølemidler med Peltier-teknologi
Grant termostatbade til køling/opvarmning, LT ecocool™-serien
Miljøvenlige termostatbade til køling/opvarmning med en intuitiv brugergrænseflade. Ideel til eksterne opgaver indenfor farmaceutiske, uddannelses-, industri- og life science-områder. 
Julabo termostatbade til køling/opvarmning, CORIO™ CD-F serien
CORIO CD-styreenheden er en avanceret enhed med professionel teknologi til krævende opgaver, der kan bruges til temperaturstyring af både interne og eksterne opgaver.