Sikkerhedsbriller
Overspecs, beskyttelsesbriller med fuldt udsyn og beskyttelsesbriller.
Moderne øjenbeskyttelse, der forbinder sikkerhed, funktionalitet, kvalitet og design for at holde trit med den hurtige udvikling inden for industri og byggeri - dette er hvad kunderne forventer af os, og hvad vi forventer af os selv.
Sportstyle beskyttelsesbriller
Beskyttelsesbriller i en sporty stil med glas, der er beskyttet mod ridser, tildugning og UV-stråler.
I works beskyttelsesbriller
100 % metalfri, letvægts beskyttelsesbriller med panoramaglas.
Pheos CX2 briller
Komfortable, moderne beskyttelsesbriller med twist temple-teknologi for en perfekt pasform, så de ikke glider.
Ultrasoniske CR-beskyttelsesbriller
Beskyttelsesbriller til renrum som kan behandles med autoklavering og har indirekte ventilation.
super f OTG CR
Overspecs, der kan behandles med autoklavering og med panoramaglas
pheos cx2 sonic
de lettest, kompakte beskyttelsesbriller med bredt udsyn og et meget blødt, stofpandebånd for en sikker og komfortabel pasform