Sikkerhedssko
uvex sikkerhedssko med beskyttelse i klasse S1, S1 P, S2, S3 og S5 (EN ISO 20345), giver perfekt beskyttelse i industrisektorer såsom farmakologi, biofarmakologi, levnedsmidler, uddannelse, produktion, kemisk industri, elektronik og luftfart. Vores ”uvex”-udvalg omfatter også arbejdssko (beskyttelsesklasse O1, EN ISO 20345) samt skræddersyede, ortopædiske sikkerhedssko.
uvex 1 sportssikkerhedssko - pink, blå eller sorte
ESD sikkerhedssnøresko. Letvægts, fleksible og fri for metal. Fås i sort og to iøjnefaldende farvevalg.
uvex 1 sikkerhedssko
ESD sikkerhedssnøresko med vandafvisende, højteknologisk overdel i mikrovelour og klimazone-teknologi.
uvex 2 VIBRAM læder sikkerhedssko
Robuste ESD sikkerhedssnøresko med skridsikre, dobbelt densitets VIBRAM® gummisåler.
uvex 2 GTX sikkerhedsstøvler
Vandtæt og meget åndbar ESD-sikkerhedsstøvle med skridsikker VIBRAM® sål.
uvex 2 Xenova
Letvægts allround-sko med åndbare materialer i overdelen og en behagelig indersål
uvex 1 x-tended support
Sikkerhedssko med ergonomisk design for en fremragende bærekomfort og maksimal stødbeskyttelse
Videoer
Litteratur
Vride om, snuble, glide
Hvad sker der? Hvorfor? Og hvad kan man gøre for at undgå det?