Casestudie: En skræddersyet pumpeløsning til UV-belægningsudstyr
Masterflex® Easy-Load® II pumpehoved erstatter membranpumpe i udstyr til overfladebehandlinger
Situation/udfordring
En førende producent af UV-hærdnings- og overfladebehandlingsudstyr anvender membranpumper til at overføre UV-belægninger til overfladebehandlingsmaskinens ruller. Membranpumpen krævede hyppig vedligeholdelse og øgede driftsomkostningerne for slutbrugerne. De ønskede at udskifte membranpumpen med et mere præcist, pålideligt og brugervenligt design.
Finisehd OEM Pump
Vores specialudviklede løsning
Masterflex' specialudviklingshold samarbejdede med kunden for at finde en løsning til erstatning af membranpumperne. Teamet anbefalede, at Masterflex® Easy-Load® II pumpehoved skulle tilpasses med kundens belægningsudstyr, og anbefalede også Norprene® slanger til brug sammen med pumpehovedet.
Masterflex Easy-Load pumpehoved II har automatisk fastholdelse, der holder slangen sikkert på plads uden manuel justering—du skal blot lægge slangen på og starte pumpen, hvilket reducerer slangepåfyldningstiden. Rotoren med fire ruller forbedrer trykpræstationen og den mekaniske stabilitet og reducerer samtidig pulsation. Dette giver færre trykspidser. Forbedret okklusionsseng-geometri forlænger slangernes levetid.
Norprene-slanger var ideelle til denne anvendelse, da de er designet til anvendelser, der kræver fremragende modstandsdygtighed over for kemikalier, varme, ozon og ultraviolet (UV) lys samt meget lang levetid for pumpen (ved brug af de tre bedste formuleringer).
Leveret værdi
Masterflex Easy-Load II-pumpehovedet leverer pålidelig og ensartet væsketilførsel med minimal nedetid. Kombinationen af pumpe og motor var en omkostningseffektiv løsning for producenten og dennes slutbrugere. Easy-Load-pumpeteknologien sparer typisk 1 til 2 timer pr. vedligeholdelsescyklus. Det kan være en besparelse på op til 100-150 USD pr. time.