Casestudie: Tilpasset ICC-pumpe til stråleterapi og isotop-produkt
Ismatec® Reglo® ICC-pumpe tilpasset til strålebehandling og isotop-produkt
Situation/udfordring
En førende producent inden for strålebehandling og isotop-produkter havde brug for et pumpetilbehør med 4 uafhængige kontrollerede kanaler. De havde også brug for et tilpasset monteringssystem for at imødekomme en specifik monteringskonfiguration.
OEM reglo icc peristaltic pump
Vores specialudviklede løsning
Projektet blev planlagt i samarbejde med vores ingeniørteam. De anbefalede Ismatec® Reglo® Independant Channel Control (ICC) pumpe skræddersyet med en tilpasset monteringsplade. Der blev udviklet et komplet skræddersyet pumpesystem.
Reglo ICC-peristaltiske flerkanalspumper giver brugeren mulighed for individuelt at kontrollere flowet og retningen af hver enkelt kanal. Pumpen giver en kontinuerlig pumpning eller præcisionsdispensering op til 35 mL/min med mulighed for tovejsflow i hver kanal. Desuden minimerer uafhængig kanalkalibrering forskelle mellem rørene, hvilket giver en høj kalibreringsnøjagtighed.
Leveret værdi
Den nye brugerdefinerede pumpe kan nemt monteres i kundens kabinet. Vores hurtige reaktion gjorde det muligt for kunden at overholde sin tidsplan for produktlanceringen. Kunden sparede 200 USD i arbejdskraft pr. enhed med den skræddersyede monteringsenhed.