Leica Compound inverterede mikroskoper
Leica inverterede mikroskoper tilbyder dig høj ydeevne til at hjælpe dig med at fremme din forskning.
Leica DMi1 inverteret mikroskop understøtter dine specifikke arbejdsrutiner i din cellekultur laboratorium. Dens betjening er så intuitiv, dens håndtering så behagelig, at du fuldt ud kan koncentrere dig om dit arbejde. Vælg de funktioner, du har brug for, og om nødvendigt kan du nemt tilføje en række tilbehør, der er vigtige for dit arbejde. Med højtydende optik, ergonomisk design og 5 W LED-BELYSNING er Leica DM IL led ideel til cellekultur, mikromanipulation, dokumentation af immunfarvede prøver og rutinemæssige levende celleundersøgelser.
Leica DM IL LED har et omfattende sæt af kontrast metoder til at overvåge din prøve den måde, du har brug for. Høj kvalitet fase kontrast, fremragende graduering kontrast og strålende fluorescens er kun én fingerspids væk. Robust stabilitet, masser af plads til at arbejde med værktøj, lange arbejdsafstande til at rumme store kulturkolber og en stabil belysning uden varme gør arbejdet ved mikroskopet nemt og bekvemt.
For særlige diagnostiske krav er dette mikroskop certificeret til in vitro-diagnostik (IVD), herunder in vitro-befrugtning (IVF).
DMi1
Perfekt til dit levende cellelaboratorium – smart valg til hurtig kontrol. De godt designede og kvalitetskontrolelementer gør det muligt at arbejde komfortabelt.
DM IL LED
Leica DM IL LED inverterede mikroskoper har et omfattende sæt af kontrast metoder til at overvåge din prøve den måde, du har brug for.
Mateo TL
Et digitalt mikroskop for rutinemæssige cellekulturer med en intuitiv opsætning og anvendelse, tillader hurtig og nem kontrol af cellekulturers vækst for alle på laboratoriet.