Omdefinering af mikroskopi til forskning i biovidenskab
Discover Echo er bygget op omkring en enestående vision om at genoverveje det traditionelle mikroskopdesign. Alle aspekter af arbejdsgang, brugervenlighed og ydeevne er blevet presset til at skabe et mere moderne og kraftfuldt produkt.
71% af forskningslaboratorierne ejer i dag både OPRETSTÅENDE og INVERTErEDE mikroskoper.
Echo har udviklet verdens første hybride mikroskoper, der nemt kan konvertere mellem begge konfigurationer. Der er ikke noget andet mikroskop på markedet, der kan levere dette.
Vi har også erstattet øjenstykker med ultra-høj opløsning touch-skærme for at skabe en enestående oplevelse.
Rebel
Hurtige, pålidelige billeder af høj kvalitet lige ved hånden
Et arbejdshestmikroskop til lysmark/vævskultur.
Opretstående og inverteret konfiguration
Billedtilstande: BF-PH-POL
5-positions intelligent næsestykke
FÅ MERE AT VIDE
Revolve
Opdag, optag, del og udgiv - et mikroskop, som hele dit laboratorium vil bruge
Kraftfuldt mikroskop på avanceret forskningsniveau
Opretstående og inverteret konfiguration
Billedtilstande: FL, BF, PH, DF, POL
6 Positioners intelligent næseben
5 Kanal motoriseret fluorescens
Z-Stack tilgængelig
Let automatiseret
Revolution
Det automatiserede mikroskop til biovidenskabelig forskning