Kameraer
Avantor tilbyder det største udvalg af kameraer på markedet. De dækker de fleste kundeapplikationer og markedssegmenter. Hvis du leder efter et ’universelt’ opløsningsmikroskop, skal du lede efter mikroskoper med integreret kamera.
Sådan vælger du!
Da Avantor tilbyder et så stort udvalg af kameraer, vil du finde en vælger til at hjælpe dig med at finde den rigtige til dig. Vælgeren giver dig følgende valg:
Sensortype - Sensorstørrelse - Farve eller monokrom - Opløsning - Tilslutning (USB eller HDMI eller andet) - anvendelse.
USB-kameraer og kameraer til fluorescens-applikationer
USB-kameraerne bruges oftest. De er ideelle til generelle formål og luksus udsigt. USB-kameraer kræver en software til udvidet billedanalyse, som kan ligge på en cd eller downloades fra et website.
Der tilbydes modeller fra 3 til 20 MP
HDMI-kameraer
HDMI-kameraer byder på flere indstillinger direkte fra enheden ved hjælp af en mus (medfølger som regel) så man kan vælge foretrukne parametre.
Nogle modeller kan bruges med en software (via USB-forbindelse til pc) Med HDMI-kameraer kan du vise billeder og videoer på en beamer eller ekstern skærm.
Fra 2 til 6 MP.
WiFi- & tablet-kameraer
Tablet-kameraerne har en applikation på iPad’en eller kan anvende en applikationssoftware, afhængigt af kameratypen. De er nemme at dele billeder med. Der kræves ingen pc. Ideel til grundlæggende billedanalyse.
5 MP Modeller.
Okulære kameraer
Til grundlæggende applikationer kan de nemt tilføjes til et mikroskop, når der ikke er et fotorør eller et trinokulært mikroskop.