Leica Compound opretstående mikroskoper
Få indsigt i de mindste detaljer og inspicer og dokumenter resultater effektivt med biovidenskabelige sammensatte mikroskoper fra Leica Microsystems. Hver løsning kan tilpasses med strålende, cool LED-belysning, ergonomisk tilbehør, sofistikerede digitale kameraer og intuitiv software til at opfylde en bred vifte af applikationer.
Anmod om et opkald
DM300 opretstående mikroskop
Monokulært, kikkert eller trinokulært undervisningsmikroskop til biovidenskab med fire achromat- eller plan-achromat-mål i life science-klasseværelser.
DM500 opretstående mikroskop
Kikkert- eller trinokulært undervisningsmikroskop til life science-studerende med fire 'uendeligt korrigerede' plan-achromat-mål og fluorescensevne.
DM750 opretstående mikroskop
Kikkert- eller trinokulært undervisningsmikroskop til biovidenskab med fire eller fem 'uendeligt korrigerede' eller HI plan-achromat-mål og fluorescensevne.
DM1000 LED opretstående mikroskop
Det ergonomiske DM1000 LED-laboratoriemikroskop er perfekt til kliniske laboratorieapplikationer såsom histologi, cytologi, hæmatologi og patologi.
DM2000 LED opretstående mikroskoper
Med deres modulære design og højtydende fluorescens er Leica DM2000 LED-mikroskoper ideelle til komplekse opgaver inden for patologi, cytologi og meget mere.