Måtter og gulvbelægning
For at kunne kontrollere partiklerne i alle områder af et produktionslokale bør gulve i kritiske miljøer være ikke-porøse og vaskeegnede for at lette regelmæssig desinfektion. Anvendelse af klæbemåtter anbefales desuden til kontrollerede produktionsområder.