Dokumentation og mærkning
Vores komplette sortiment af renrumskompatibelt papir, notesbøger og andet skrivetilbehør betyder, at der ikke behøver at være begrænsninger for registrering og opbevaring af data og anden information i renrumsområder.
Notesbøger til renrum og memoblokke til renrum er fremstillet af renrumspapir. Der kan skrives på begge sider. Vi anbefaler de robuste og holdbare dokumentholdere for at gøre det nemmere at skrive noter i renrum og kontrollerede produktionsområder.
Særlige renrumspenne med skridsikkert greb gør det let at skrive selv med handsker til renrum. Blækket (forskellige farver fås) i renrumspenne er permanent, også på kolde og våde overflader (fx plastikposer og engangslaboratorievarer) og hurtigttørrende. Det tværer ikke ud, men kan skrubbes af.