Renrums- og sikkerhedsmøbler
Alle store møbler, der anvendes i renrum og kontrollerede miljøer, såsom vogne og borde, skal have glatte og rillefri overflader for at give mulighed for grundig rengøring og desinfektion. De skal helst være fremstillet af rustfrit stål. Taburetter og stole skal også overholde renrumsstandarder.
Sikkerhedsbænke skal overholde gældende standardforskrifter og skal jævnligt efterses og afprøves.