Sådan lægges slanger i Masterflex L/S standard-pumpehoveder
Video-opsummering
Video, der viser, hvordan man korrekt indlæser silikone- og Tygon Lab-slanger i et Masterflex L/S standard pumpehoved.
Trinnene
Forspænding
- Vælg et L/S standard pumpehoved: til slanger med tynde vægge eller til slanger med tykke vægge
- Sørg for, at "trykskiverne" er på hver side af rotoren
- Find slangenøglen og sæt den til side
- Slangeskiftet anvender korrekt stræk på og centrerer slangen
Indføring af silikone- eller Tygon-laboratorieslanger
- Vælg den ønskede længde af slangen
- Indsæt slangeforbindere og klemmer
- Fjern en af hovedets "endeklokker"
- Drej den, så portene er ved håndfladen
- Placer slangen i porten ved hjælp af den naturlige kurve
- Læg den mod de to første ruller
- Indsæt slangenøglen mellem slangen og rotorpladen
- Drej nøglen og skub hen over slangen til den anden side, mens slangen holdes på plads
- Fjern nøglen, når du er færdig
- Sæt endeklokken på plads, og juster begge
- Klem de to halvdele sammen. Klem ikke slangen med fingrene eller mellem de to halvdele.
- Hvis det er svært at lukke pumpehovedet, skal du indsætte slangenøglen i spalten og dreje 1-2 gange
- Kontroller, at slangen er centreret i pumpehovedet
TIP: Hvis det er vanskeligt at dreje nøglen eller lukke pumpen med Tygon-slanger, kan du bruge en dråbe vand og lade den løbe hen over kanten af slangen. Dette vil hjælpe nøglen til at glide let hen over slangen.
EKSTRA TIP: Når du er klar til at udskifte slangen, skal du sætte slangenøglen ind i slidsen og dreje 1-2 gange for at skubbe pumpehovedet lidt fra hinanden og gøre det lettere at fjerne slangen.
Udskrift af videoen
Før indlæsning
Dette er L/S standardpumperne. Hvert pumpehoved er beregnet til én størrelse slangeog sikrer optimal integration og ydeevne. I dag vil jeg vise den korrekte måde at indlæse et Masterflex L/S standard pumpehoved på. Men lad os først gennemgå de to typer af L/S standardpumper. Dette pumpehoved bruger tyndvæggede slanger, Det har ruller, der strækker sig lidt ud over pladen. Dette pumpehoved bruger tykvæggede slanger. Den har ruller, der er placeret lige inden for pladen. Læg mærke til "trykskiverne" på hver side, og sørg for, at begge trykskiver sidder på rotoren. Dette er en nøgle til slangen. Vi vil bruge denne i processen med lastning af pumpen. Ved hjælp af slangeøglen strækkes slangen korrekt og centreres slangen på rullerne og inde i pumpen. Lad os nu fylde pumpehovedet!
Sådan lægges silikoneslanger i et standard pumpehoved
Vælg først en ønsket længde af den slange, som du vil placere i pumpen. Indsæt slangeforbindere og slangeklemmer for at holde forbindelserne på plads. Dette er et silikonemateriale. Bemærk, hvordan slangen har en naturlig kurve. Og du vil belaste denne naturlige kurve med rotoren. Fjern en af "endeklokkerne". Drej den, så portene er ved håndfladen. Tag slangen, med den naturlige kuvning placer den i porten, hvil den mod de to første ruller, og tag denne slange-nøgle og indsæt den mellem slangen og rotorpladen. Læg mærke til, hvordan nøglen presser slangen ind i huset. Nu begynder jeg at dreje nøglen hele vejen til den anden side, mens jeg holder slangen på plads med tommelfingeren. Ved hjælp af nøglen vil den presse slangen jævnt ind i pumpen. Flyt min tommelfinger lidt over og fjern nøglen. Sæt endeklokken på plads igen, og vær forsigtig med ikke at klemme slangen og rette den op. Klem de to halvdele sammen, mens du holder øje med, at du ikke klemmer slangen mellem de to halvdele. Bemærk, hvordan slangen nu er i midten af pumpehovedet
Sådan lægges Tygon-Lab-slanger i et standardpumpehoved
En Tygon-slange er et lidt stivere materiale end silikone. Gentag den samme indlæsningsprocedure som med silikoneslangerne ovenfor. Her er et lille trick, der kan hjælpe dig med at fylde denne type materiale. Hvis det er lidt svært at dreje nøglen eller lukke pumpen, kan du bruge en dråbe vand og lade den løbe hen over kanten af slangen. Dette vil hjælpe nøglen til at glide let hen over slangen. Nogle gange er det lidt svært, når du sætter pumpehovedet sammen igen. Tag nøglen og sæt den i slidsen, og drej den en eller to omgange. Dette vil strække slangen en smule og afspænde den. Pumpen skulle lukke lidt lettere. Sørg for, at du ikke klemmer på røret, og sørg for, at det er centreret. Hvis den ikke er helt centreret, skal du ikke bekymre dig, for når du monterer den på pumpedrevet og kører den, vil den automatisk centrere den inde i pumpen - fordi du brugte nøglen og strækkede slangen korrekt.
Endnu et trick til at dele, en nem måde at åbne pumpen på, når du er klar til at skifte slangen. Brug slangenøglen igen, sæt den ind i slidsen og drej den et par gange. Dette vil skubbe pumpehovedet lidt fra hinanden. Så bliver det lettere at tage slangerne ud
Senest opdateret:03.05.21