Engangsprøvetagere til de højeste standarder inden for prøveudtagning
Rengøring af prøveudtagere er en krævende, tidskrævende opgave, især når materialet er fedtet, stærkt klæbende eller giftigt. Engangsbrug er løsningen
DispoDippers og DispoLadles
Dippere kombinerer prøvetagere og prøveudtagningsbeholder i en enhed, imens øser har prægede vægte og to tud til højre- eller venstrehåndede brugere.
Prøvesæt - til pulvere og granulater
Engangsprøveudtagere til forskellige anvendelser som prøveudtagning af små mængder pulver til prøveudtagning af større mængder små korngranulater.
Skovle, skrabere, skeer og paletknive
Prøveudtagningsværktøjer til opsamling, håndtering og behandling af prøvetagningsmaterialer fra meget små (0,5 ml) til større mængder (1 l).
- Prøveudtagningsskovle
- Prøvetagningsøser med langt håndtag
- Prøveudtagningsskrabere
- Prøvetagningsskeer
- Prøvetagningsskeer med langt håndtag
- Prøvetagningsskeer med langt håndtag, buet
- Doseringsske
- Prøveudtagningskeer/paletknive
- Prøveudtagning mikropaletknive - til små mængder
- Prøveudtagningspaletknive
- Knivspatel til prøvetagningspalette
Detekterbare prøveudtagningsværktøjer
Prøvetagningsværktøjer, der har et specielt tilsætningsstof, der gør dem synlige for farvescannere, metaldetektorer eller røntgen, selvom de er lavet af PS.
- Detekterbare prøveudtagningskeer
- Prøvetagningsøser med langt håndtag
- Prøveudtagningsskrabere
- Prøveudtagningsskeer
- Prøvetagningsskeer med langt håndtag
- Prøvetagningsskeer med langt håndtag, buet
- Doseringsske
- Prøveudtagningspaletknive
- Knivspatel til prøvetagningspalette
- Pincet, vinklet/spids, spids eller med bred spids
- Slev med afrundede hjørner og langt håndtag
Blå farveprøveudtagningsværktøjer for øget synlighed
Blå produkter eller dele af dem kan hurtigt findes og let identificeres, fordi der ikke er noget naturligt fødevareprodukt, der har denne farve.
- Prøveudtagningsskovle, blå
- Prøvetagningsøser med langt håndtag, blå
- Prøveudtagningsskrabere, blå
- Prøveudtagningskeer, blå
- Prøvetagningsskeer med langt håndtag, blå
- Prøvetagningsskeer med langt håndtag, buet, blå
- Doseringsske, blå
- Prøveudtagningspaletknive, blå
- Knivspatel til prøvetagningspalette, blå
- Pincet, blå, vinklet/spids, spids eller med bred spids
- Slev, blå, med afrundede hjørner og langt håndtag
Bürkle Bio line - Renheden ved engangsprodukter og økologisk bæredygtighed i perfekt kombination
Fremstillet af fornyelige og 100 % genindvindelige råmaterialer hjælper disse produkter til at kombinere de højeste kvalitetskrav på prøvetagningsværktøjer og bæredygtighed
Engangs pincet for præcist laboratoriearbejde
Ideel til at gribe, løfte og flytte små genstande f.eks. fint væv, små genstande eller faste prøver.