Prøveudtagere til væsker
Prøveudstyr til udtagning af prøver fra mest forskellige containere og dybder, f.eks. fra små beholdere, op til store bassiner, tanke eller åbne vandløb.
Dyp prøveudtagere og stuppende sifoner
Prøveudtagere til væsker med lav viskositet. Fås i forskellige versioner, længder og materialer, så prøveudtageren kan tilpasses anvendelsen.
Vakuumprøveudtagere
Praktisk opløsning, når prøver skal indsamles fra dybder (op til 5 m), som ikke kan nås med sæt, på grund af begrænsning i længden.