Is- og kødprøvetagere
Steriliserbare prøveudtagere i rustfrit stål, der oftest bruges i fødevareindustrien.
Kødprøvetagere
Kødprøvetagere for mikrobiologisk prøvetagning på slagtekroppes overflader
Isprøvetager
Prøveudtagere til halvfaste og frosne stoffer. Lavet af V4A så autoklaverbar og steriliserbar.