Pipettespidser med universel pasform
Thermo Scientific™ ART™ pipettespidser tilbyder et komplet udvalg af spidser med barriere, ufiltrerede spidser og specialspidser. Det har aldrig været nemmere at finde en spids, der passer til stort set enhver pipette eller applikation i dit laboratorium. De giver alle dokumenteret ART-kvalitet, ydeevne og pålidelighed, understøttet af de højeste Thermo Scientific standarder og verdensomspændende support.
Fra 10 μl til 10 ml spidser med barriere og ufiltrerede spidser til specialprodukter med gelpåsætning og bred huldiameter - hver spids er certificeret til at leve op til branchens højeste standarder for støbningspræcision og -klarhed, og er certificeret fri for RNase, DNase, ATP og pyrogener. Og de opfylder alle sammen de nøjagtige specifikationer for deres respektive pipettemærkevareproducent.
Challenge our Barrier Tips at no cost
Thermo Scientific ART™ barrierespidser
Thermo Scientific™ ART™ selvforseglende barriere giver 100 % beskyttelse mod aerosoler og væskekontamination. Et komplet produktudbud inklusive pakninger i rack og refills samt opløsningssikre specialspidser med gelpåsætning, ekstra længde og bred huldiameter gør det nemt at finde en spids, der passer til stort set enhver pipette eller anvendelse i laboratoriet. Ved hjælp af avanceret lavretentionsteknologi reducerer den hydrofobe indvendige overflade af ART™ lavretentionsspidser tabet af prøve til vedhæftning og maksimerer prøvegenindvinding.
Thermo Scientific ART™ ikke-filtrerede spidser
Et komplet udvalg af specialspidser og ikke-filtrerede spidser leverer dokumenteret ART™ kvalitet, ydeevne og driftssikkerhed. ART™ ikke-filtrerede spidser er det ideelle valg til enhver pipette eller anvendelse i laboratoriet. Fås som specialspidser med gelpåsætning, ekstra længde og bred huldiameter samt pakninger i rack, refills og bulk.