Automatiseringsspidser til væskehåndteringssystemer
Med hundredvis af Thermo Scientific™ automatiseringsspidser, designet til at passe til mere end 50 varianter af arbejdsstationer og pipetteringshoveder, er vi sikre på, at du vil finde spidser, som øger effektiviteten vha. nøjagtige og præcise resultater.
Disse spidser gennemgår en streng kvalitetskontrol for at sikre ensartethed, hvilket resulterer i ekstremt lige spidser og en lav variationskoefficient fra 1 % til 3 %. Med strenge fremstillingsspecifikationer overholder vores spidser tolerancer, der er 400 % strengere end standardpipettespidser.
Thermo Scientific automatiseringsspidser til Beckman automatiserede væskehåndteringsplatforme
  • Spidserne er godkendt på den faktiske arbejdsstation, som spidserne fremstilles til
  • Fås steril, usteril, filtreret steril, med bred huldiameter og med lav retention
  • Ekstra spidslængde er kompatibel med dybbrøndsplader med 96 brønde og 384 brønde
Thermo Scientific automatiseringsspidser til Tecan automatiserede væskehåndteringsplatforme
  • Ledende funktion giver øget pipetteringsydelse
  • Spidserne er godkendt på den faktiske arbejdsstation, som spidserne fremstilles til
  • 20 μl spidser øger præcisionen ved pipettering med lavt volumen via minimering af stillestående luft
Thermo Scientific automatiseringsspidser til PerkinElmer/Packard Robot automatiserede væskehåndteringsplatforme
  • Ledende funktion giver øget pipetteringsydelse
  • Øget præcision til dine vanskeligste multi-dispenseringsanalyser
  • Spidserne er godkendt på den faktiske arbejdsstation, som spidserne fremstilles til
Thermo Scientific automatiseringsspidser til Agilent automatiserede væskehåndteringsplatforme
  • Lav procentvis variationskoefficient
  • Fås som usteril, steril eller filtreret sterile
  • Godkendt på den faktiske arbejdsstation, som spidsen fremstilles til
Thermo Scientific automatiseringsspids til Eppendorf automatiske væskehåndteringsplatforme
  • Lav procentvis variationskoefficient
  • Fås som usteril, steril eller filtreret sterile
  • Godkendt på den faktiske arbejdsstation, som spidsen fremstilles til
Thermo Scientific automatiseringsspidser til andre automatiserede væskehåndteringsplatforme
Tip om:
  • Qiagen universalsystemer
  • Molekylære enhedssystemer
  • Målelære/Zymark arbejdsstationer til væskehåndtering
  • BioTek pipetteringssystemer
  • Thermo Scientific automatiserede væskehåndteringsplatforme