Manuelle pipetteringssystemer
Vi præsenterer de nye Finnpipette F1- og F1-ClipTip-pipetter
Der er sket store fremskridt inden for udviklingen af effektivisering af pipettering – takket være jeres feedback. Hvert forslag er blevet til et centralt element, der gør arbejdet i laboratoriet mere sikkert.
  • Støjsvag og nem volumenjustering, som kræver mere end 50 % færre kræfter sammenlignet med tidligere modeller
  • En nopret volumenjusteringsknap og valgfri grebstrimmel forbedrer grebet
  • Færre kræfter ved brug af pipetter reducerer nu RSI (Repetitive Stress) i endnu højere grad uden at gå på kompromis med resultatet.
Opgrader til fremragende ydeevne med komfort, omdefineret.
ClipTip manuelle pipetteringssystemer
Thermo Scientific™ F1-ClipTip™ pipetter forvandler den daglige pipettering med den innovative Thermo Scientific ClipTip interlock-teknologi, som sikrer komplet forsegling på alle kanaler med minimal kraftanvendelse til påsætning og afskydning. Når spidserne er påsat, er de fastlåst og kan ikke løsne sig eller falde af, uanset anvendelsestrykket.
Finnpipette manuelle pipetteringssystemer
Thermo Scientific Finnpipette™ F1 pipetter tilbyder overlegen ergonomi og ydelse med et letvægtsdesign kombineret med lav kraftanvendelse til påsætning og afskydning. Finnpipette F2 pipettemodeller er fuldt autoklaverbare, og materialerne af høj kvalitet giver holdbarhed selv ved de mest krævende anvendelser. Vælg blandt et komplet udvalg af Finntip® Flex eller Finntip pipettespidser for ideel ydeevne.