Miele laboratorieopvaskemaskiner
Med sine laboratorieopvaskemaskiner, specielle oparbejdningsprocedurer og perfekt koordineret tilbehør tilbyder Miele Professional omfattende systemløsninger til oparbejdning af forskellige typer laboratorieglasvarer til efterfølgende analytiske eksperimenter. Disse systemløsninger letter reproducerbare resultater selv i udfordrende anvendelser inden for områderne organisk, uorganisk og fysisk kemi, biologi, mikrobiologi, i hospitalslaboratorier, apoteker og i fødevare- og kosmetikindustrien.
Takket være Mieles ekspertise er modelversioner med en række programmer, lastholdere, moduler og andet tilbehør tilgængelige for at give det rigtige svar på dine behov.
Miele har brugt de seneste 60 år på at konfigurere deres vaskeprogrammer, så du kan vælge den perfekte cyklus til dine laboratorieglasvarer.
Med sine praktiske og effektive løsninger er Miele det logiske valg for alle laboratoriebrugere.
Miele fordele:
|
Leder du efter en laboratorieopvaskemaskine?
Kompakte laboratorieopvaskemaskiner
Laboratorieopvaskemaskiner fra Miele Professional repræsenterer en kommerciel løsning til laboratorieglasvarer til analytiske eksperimenter.
Miele PG85 indbyggede laboratorieopvaskemaskiner
Den nye generation af laboratorieopvaskemaskiner/desinfektionsmaskiner til laboratoriet
SlimLine laboratorieopvaskemaskine
Med den nye SlimLine laboratorieopvaskemaskine får man højtydende oparbejdningsmetoder, perfekt matchende ProCare Lab proceskemikalier og praktisk tilbehør. Miele tilbyder en omfattende og systematisk løsning til oparbejdning af laboratorieglasvarer til analytiske eksperimenter. Ud over standardtilgange har Mieles ingeniører sammen med brugerne fundet individuelle løsninger til at tackle hverdagens laboratorieudfordringer.
Laboratorieopvaskemaskiner med stor kapacitet
Den nye PLW 86-model sætter nye standarder med hensyn til ydeevne og brugervenlighed. Dette helt nydesignede vaskesystem kan prale af betydeligt bedre ydeevne sammenlignet med den tidligere modelserie og er takket være en pumpe med variabel hastighed i stand til at justere cirkulationstryk og vandforbrug til den i hånden værende belastning.
Produktvalg
MIELE Quality En høj kvalitet af glasvarebehandling, som samtidig bevarer deres levetid. |
|
MIELE Guarantee Miele eftersalgsservice: en garanti for sikkerhed og pålidelighed
|
MIELE Services Erfarne teknikere |