Ultralydsbade
Ultralydsrengøring er den mest velegnede metode til rengøring af skrøbelige genstande.
Denne rengøringsteknik anvender ultralyd (sædvanligvis mellem 15-400 kHz). Effektiv rengøring på grund af "hulrumsfænomenet", som danner en “renseboble" i opløsningen med et meget højt indvendigt tryk (mere end 1000 atm).