Systemer med laminært airflow
Laminære flowsystemer er omhyggeligt udviklet til at beskytte et meget følsomt produkt mod ekstern kontaminering. Denne meget rene arbejdsatmosfære opnås ved at puste luften gennem HEPA-filtre. Denne luftstrøm kan være vertikal eller horisontal.