Autoprotect fra Kotterman
Autoprotect fra Köttermann giver aktiv beskyttelse af laboratoriepersonalet. Stinkskabets smarte design lukker automatisk hejselugen, når brugeren forlader arbejdsstationen.
    AutoProtect giver aktiv beskyttelse af alle, der arbejder i stinkskabene. AutoProtect lukker hejselugen automatisk, reducerer den potentielle risiko for brugeren til et absolut minimum og overholder kravene i henhold til BG Chemie (den tyske fagforening for arbejdere i den kemiske industri).
    Oversigt over egenskaber og fordele:
    • Når der ikke er nogen, der arbejder ved stinkskabet, lukker AutoProtect automatisk hejselugen. Farlige stoffer kan ikke slippe ud i luften, og medarbejderne er beskyttet mod eksplosioner i stinkskabet
    • Den infrarøde sensor (ekstraudstyr) stopper hejselugen, hvis der stikker genstande ud af stinkskabet
    • AutoProtect med indbygget hejseluge-stopper: den elektroniske begrænser åbner altid hejselugen til den korrekte højde