Stinkskabe uden udsugning
Stinkskabe med recirkuleret luft er et alternativ til stinkskabe på steder, hvor det ikke er muligt at bygge et udsugningssystem indefra og ud. Disse stinkskabe er udstyret med filtreringsteknologi, som er specifik for den type produkter, der håndteres.
Udviklet med henblik på beskyttelse af brugeren og miljøet
- En fleksibel løsning, der kan tilpasses
Flex™-teknologi: Modulopbygget filtreringssøjle, der kan tilpasses til dig og dit miljø. Faste stoffer og væsker, enkeltvis eller sammen. - En udgiftsbesparende løsning
Meget lavt energiforbrug
Enkel installation og flytning, klar til brug med det samme
Reducerer infrastruktur, opsætning og driftsomkostninger - En sikker løsning
Overholder NF X 15-211:2009-standarden, og er testet i henhold til ASHRAE 110:1995-standarden
ESP® – Erlab Safety Program: en løsning, der giver langvarig brugerbeskyttelse - En miljøvenlig løsning
Ingen emission af skadelige forurenende stoffer til atmosfæren