Sikkerhedsopbevaring
Skabe til brændbare væsker
Det vigtigste beskyttelsesmål for et sikkerhedsskab er pålidelig afskærmning af brændbare stoffer mod en kritisk temperatur stigning (180°C) i tilfælde af brand inden for et defineret tidsrum. Eksplosioner kan forekomme, hvis temperaturen stiger med mere end 180°C, fordi mange brandfarlige kemikalier begynder at nå deres selvantændelsespunkt. Sikkerhedsskabe til opbevaring af brandfarlige væsker er vigtige for at:
- Undgå eksplosioner, der nærer branden
- Tilstrækkelig tid for personalet til at undslippe
- Tilstrækkelig tid til brandslukning og redningsopgaver
Kun type 90-skabe (brandsikre i 90 minutter) i overensstemmelse med EN 14470-1 giver maksimal sikkerhed.
Skabe til syrer og baser
Særligt skab til sikker opbevaring af ætsende farlige materialer, især syrer og baser. Ikke egnet til opbevaring af brandbare væsker.
Skabe til kemikalier
Skab til sikker og godkendt opbevaring af kemikalier, giftige stoffer og andre stoffer, som skal opbevares under lås i arbejdsrum. Ikke egnet til opbevaring af brandbare væsker.
Gasflaskeskabe
Maksimal sikkerhed i forbindelse med opbevaring, brug og tømning af gasflasker i indendørs områder i henhold til EN 14470-2
- Type G90-brandsikre (90 minutter) gasflaskeskabe
- Type G30-brandsikre (30 minutter) gasflaskeskabe