Filtrering
Opløste fødevarer er ofte meget vanskelige at filtrere på grund af mængden af relativt store partikler, som er til stede i opløsningen. Afhængigt af anvendelsen og den anvendte analytiske teknik kan der anvendes produkter, herunder foldet filterpapir til densitetsfiltrering eller sprøjtefiltre til positiv trykfiltrering, til at filtere prøver.
Produktudvalg
Filterpapir
VWR tilbyder et omfattende sortiment af filterpapir...
Sprøjtefiltre
Positivt tryk kan lette filtreringen!
Glasfiberfiltre
Glasfiberfiltre med høje flowhastigheder, stor bærekapacitet, stor termisk tolerance og fremragende udfældning...