Laboratorieautoklaver og -tilbehør
Autoklaver anvendes til at sterilisere udstyr og forbrugsartikler ved at udsætte dem for mættet damp under højt tryk.
Typiske emner omfatter laboratorieglas, udstyr, instrumenter og naturligvis dyrkningsmedier. Et område i vækst inden for brugen af autoklavering er behandling før bortskaffelse og sterilisering af affaldsmateriale, fx patogent affald inden den endelige bortskaffelse.
Med et udvalg af både bordautoklaver og de større laboratorieautoklaver, med mulighed for indføring foran eller foroven fås de i en række forskellige størrelser fra alle større leverandører såvel som fra vores egen VWR Collection-serie.
Hvis du skal validere din autoklavecyklus, tilbyder VWR også et stort udvalg af dataloggere samt andet grundlæggende tilbehør som fx kurve, bakker og folie.
Produktudvalg
Autoklaver med frontindføring
De sidste nye modeller i alle størrelser...
Stativer og bokse
Et udvalg af beholdere til nem håndtering af materialer der skal autoklaveres eller desinficeres...
Tape, folie og papir
Produkter, der bruges til at klargøre forbrugsvarer til autoklavering...
Loggere
VWR tilbyder et stort udvalg af dataloggere...
Indikatorer
Kontroller, at belastningen er steril med disse autoklaveindikatorer...