Karl Fischer-titrering
Udvalg af kompakte volumetriske eller kolometriske Karl Fisher-titratorer og beslægtede reagenser til vandbestemmelse.
  • Volumetriske Karl Fischer-titratorer er beregnet fra mellemstore til store vandmængder (intervaller i mg), der kombinerer hurtig og præcis vandindholdsbestemmelse med en nem betjening
  • Kolometriske Karl Fischer-titratorer er til små vandmængder (intervaller i µg) og kombinerer hurtig og præcis bestemmelse af vandindhold med en meget enkel betjening
  • Reagenser fra Karl Fischer
Produktudvalg
Kolometriske Karl Fischer-titratorer
Coulometriske Karl Fischer-rutinetitratorer kombinerer hurtig og præcis bestemmelse af vandindholdet med en meget enkel betjening...
Karl Fischer-reagenser
Karl Fischer-applikation til vandbestemmelse...