Handlingsplan i tilfælde af cytotoksisk spildHow to Act in Case of Cytotoxic Spillage
1. Personlig dekontaminering
  • Fjernelse af kontamineret tøj
  • Overskylning af kontamineret hud med rigelige mængder koldt, rindende vand
  • Skylning af stænk i øjnene i mindst
  • 10 min. med rigelige mængder vand eller isotonisk saltvand; søg øjenlæge med det samme
2. Følg instruktionerne
  • Følg betjeningsvejledningen
  • Dekontaminering må kun udføres af en kvalificeret person
3. Bær passende personlige værnemidler
  • Partikelfiltermaske FFP3
  • Øjenværn
  • Beskyttelsesdragt
  • Handsker (to par)
  • Overtrækssko
  • Particle filter mask FFP3
4. Afspær det kontaminerede område - afspær straks kontaminerede overflader -
Afmærk området med kridt
  • Sluk ventilationsanlæg
  • Luk vinduer
  • Tænd for ventilation på arbejdsbænke
  • Undgå persontrafik
  • Sæt et advarselsskilt op
5. Rengøringsprocedure
  • Indsaml glasskår med skraber og fejebakke
  • Brug højtabsorberende klude til at binde væske
  • For tørt materiale: Anvend klude, der er fugtet på forhånd
  • Arbejd udefra og ind for at undgå at udvide det kontaminerede område
  • Skyl med rigelige mængder vand
  • Rengør med et alkalisk rengøringsmiddel og derefter med 70 % isopropanol
6. Bortskaffelse af affald (forurenede klude og lign.)
  • Læg knust glas i en papkasse
  • Læg aldrig materiale anvendt til dekontaminering i en vandtæt affaldspose
  • Efter dekontaminering fjernes forurenet tøj: Først overtrækssko, så handsker, beskyttelsesdragt (drej mod
  • enstre), inderste handsker, sikkerhedsbriller, partikelfiltermaske
  • Læg affaldsposen og kontaminerede personlige værnemidler i en affaldsbeholder til cytostatika
  • Rengør det kontaminerede område grundigt
7. Tag brusebad og søg læge
  • Alle medarbejdere skal tage brusebad først
  • Kontakt lægen som en forebyggende foranstaltning
8. Dokumentation
Den beskrevne procedure er kun et eksempel og skal defineres efter de lokale forhold af det ansvarlige personale.