To par handsker
ØGET BESKYTTELSE MED TO PAR HANDSKER
For at øge beskyttelsen ved håndteringen af cytotoksisk materiale anbefales et system med to par handsker. Handskedefekter opdages sjældent, når de opstår. Hvis operatøren bærer to par handsker i forskellige farver, kan defekten opdages med det samme, så der kan skiftes handsker.
Billeder 1 til 5 viser de enkelte trin til at tage det andet par handsker på. For valg af selve produktet er der ikke nogen bedste praksis. Operatøren skal måske prøve flere forskellige kombinationer af handsker og størrelser; for visse operatører fungerer en større handske inderst og en mindre yderst bedst, og for andre skal begge par handsker være af samme størrelse.
For yderligere rådgivning om bedste valg af handske og fremgangsmåde til at tage to par handsker på kan du kontakte os på cleanroom@eu.vwr.com
VORES ANBEFALINGER:
HVILKE HANDSKER TIL RENRUM KAN BRUGES SAMMEN VED TO PAR HANDSKER
![]() |
TouchNTuff® 93-700 handsker til renrum |
|
![]() |
TouchNTuff® 93-700 handsker til renrum |
![]() |
BioClean ultimative™ handsker til renrum |
|
![]() |
BioClean Fusion™ handsker til renrum |
![]() |
DermaShield® 73-711 / 73-721 handsker til renrum |
|
![]() |
TouchNTuff® 73-300/73-500 handsker |
![]() |
KIMTECH PURE* Sterile G3 handsker til renrum |
|
![]() |
KIMTECH PURE* G3 Sterile STERLING* handsker til renrum |