Temperatur: måling - logging - akkrediterede tjenester
Ud over et omfattende udvalg af enheder til måling eller logging af temperatur tilbyder VWR et varieret udvalg af services til overvågning og akkrediteret kalibrering.
Se nedenfor for yderligere oplysninger og produktvalg.
For en komplet oversigt over alle temperatur- og fugtighedsapplikationer fra strimler til avancerede dataloggere bedes du downloade HSG.
Produktvalg
Kun måling af temperatur, -50 °C til +70 °C
  • Med probe, flaskeprobe eller omgivende
  • Opløsning 0,1 °C nøjagtighed +/- 1 °C
Måling af temperatur, med alarm, -50 °C til +70 °C
  • Med probe, flaskeprobe eller omgivende
  • Opløsning 0,1 °C nøjagtighed +/- 1 °C
Måling af temperatur med radiosignal, -30 °C til +70 °C
  • Med flaskeprobe
  • Opløsning 0,1 °C nøjagtighed +/- 1 °C
Temperaturmåling med høj nøjagtighed, med alarm, -50 °C til +70 °C
  • Med prober, flaskeprober
  • Opløsning 0,01°C, nøjagtighed ±-0,1°C
Temperaturdatalogning, ideel til transport, -35 °C til +50 °C
  • Uden probe
  • Opløsning 0,1 °C nøjagtighed +/- 0,2 °C
  • Med holder og kabel eller bluetooth
Høj nøjagtighed, temperaturdatalogning, -50 °C til +70 °C
  • Med prober, flaskeprober
  • Opløsning 0,01°C, nøjagtighed ±-0,25°C
  • Op til 1.000.000 datahukommelse
Høj nøjagtighed, temperaturdatalogning, -90 °C til +105 °C
  • Med prober
  • En aflæsning på 0,01 °C, nøjagtighed +/-0,2 °C og 0,1 °C
  • Op til 1.000.000 datahukommelse
Høj nøjagtighed, temperaturdatalogning, -200 °C til +105 °C
  • Med prober
  • En aflæsning på 0,01 °C, nøjagtighed +/-0,2 °C og 0,1 °C
  • Op til 1.000.000 datahukommelse
Trådløs datalogning af temperatur (& mere), mål overalt, -200°C to + 200°C
  • Uden prober
  • Opløsning 0,01 °C nøjagtighed +/- 0,15 °C
  • Realtid, Cloud-baseret
Akkrediteret kalibrering for alle dine termometre og dataloggere
Mærkeuafhængig ISO17025-akkrediteret kalibrering af temperatur som fx termometre, dataloggere, blokke og bade.
Få mere at vide
Dine fordele
  • Godkendt kvalitet
  • Detaljeret procesdokumentation
  • Alle mærker og modeller
  • NIST-sporbar
  • ISO 17025 kalibreringscertifikat
  • Systemer til påmindelse om, at kalibrering snart skal udføres
  • Kan kombineres med fugtighedskalibrering