Køleinkubatorer
Fremhævede produkter
Køleinkubatorer med Peltier-teknologi, INCU-Line® ILPR serien
Køleinkubatorer med Peltier-teknologi har fremragende temperaturstabilitet og -ensartethed. De er energibesparende og miljøvenlige med et lavt støjniveau, og de fungerer næsten vibrationsfrit, da der ikke er nogen kompressor installeret… spar penge og red vores planet!