Køleskabe
Liebherr MediLine gnistfrit laboratoriekøleskab, ATEX, LKexv
Udstyret med tvungen luftkøling med et elektronisk styresystem, som sikrer høj temperaturoverensstemmelse og ensartet temperaturfordeling. Specielt designet til opbevaring af eksplosive og letantændelige stoffer.
MediLine-underskabsmodeller, Compact, LKUv
Underskabsmodellerne er 820 mm høje og passer under næsten alle laboratorieborde. Tvungen luftkølingssystem og præcist, elektronisk styresystem sikrer høj temperaturoverensstemmelse og ensartet temperaturfordeling.
MediLine laboratoriekøle-/fryseskab med gnistfrit interiør, ATEX, LCexv
Køle-/fryseskab med gnistfrit interiør til opbevaring af eksplosive og letantændelige stoffer.
Samlede køleskabsudvalg
VWR's samlede udvalg af vores køleskabe her.