Superkritisk væskekromatografi
Superkritisk væskekromatografi (SFC) er en kromatografisk metode, som anvender en superkritisk væske som mobilfase. Selvom SFC har eksisteret i et stykke tid, har dens indføring som en ortogonal teknik i forhold til HPLC, især i medicinalindustrien, oplevet en stigning i de seneste par år. Interessen er blevet næret af de stigende krav til højt gennemløb og et ønske om "grønnere" teknikker. Stor reduktion i anvendelsen af opløsningsmidler har betydelige fordele i form af nedsat prøvebehandlings- og nedtørringstider og giver omkostnings- og sikkerhedsfordele.