Organisk syntese med Thermo Scientific kemikalier
Udforsk reagenser og materialer til syntese og undersøgelse af reaktionsmekanismer, herunder luft- og fugtfølsomme reagenser og byggesten.
Vores omfattende samling af kemikalier og reagenser muliggør innovation, øger produktiviteten og forbedrer laboratoriesikkerheden. Vi tilbyder valg, kvalitet og leveringssikkerhed. Vi har etableret et robust globalt indkøbsnetværk og tilbyder bekvemmeligheden ved færdigpakkede katalogprodukter i flere størrelser, såvel som tilpassede kemiske tilbud, der giver fleksible løsninger til kemi-arbejdsgange.
Se videoen
Download vores guides Bed om en plakat
Med vores omfattende sortiment af kemikalier og vores ekspertise, kan vi tilbyde omfattende løsninger der opfylder alle dine behov for kemikalier for din forskning, pilotskala eller produktionsapplikationer. Uanset om du udfører initial forskning eller skalerer op til en fuld produktion, kan vi skræddersy vores produkter eksklusivt for dig. Vores kemikalieløsninger i bulk tillader dig at gå udover kataloget, og tillader en sømløs skalering fra gram til hundreder eller endda tusinder af kilo.
Oplev end-to-end support med vores individuelle kemikalieservice og levering i bulk.
  • Individuel syntese: Spar tid og opnå forbedret konsistens ved at lade os forberede vores individuelle kemikalier hos os
  • Individuelle specifikationer: Udnyt vores omfattende kemikalieservice for at definere og opfylde dine unikke specifikationer
  • Individuel mærkning: Benyt vores mærkningsservice for visning af de rette produkt- eller batchdetaljer for forbedret produktidentifikation på dit laboratorie
  • Individuel emballering og pakningsstørrelse: Få det rette produkt i det emballagemateriale eller den størrelse du har brug for
  • Bulk kemikalier Vores kemikalieløsninger i bulk tillader dig at gå udover kataloget, og tillader skalering fra gram til hundreder eller endda tusinder af kilo
Bed om et tilbud på bulklevering
Funktionelle reagenser
De mest almindeligt anvendte funktionelle reagenser, plus mere usædvanlige reagenser til specifikke reaktioner.
Heterocykliske forbindelser
Heterocykliske forbindelser er cykliske forbindelser, der indeholder atomer fra mindst to forskellige grundstoffer i ringen, og inkluderer nitrogen, oxygen, svovl og blandede heterocykler.
Kulbrinter
Kulbrinter er organiske forbindelser, der udelukkende består af kulstof- og brintatomer.
Uorganiske, katalyse og ligander
Uorganiske stoffer omfatter salte, metaller og stoffer fremstillet af enkelte grundstoffer. Generelt er de ioniske forbindelser bestående af kationer og anioner forbundet ved ionbinding.
Halogenholdige forbindelser
Organohalider er organiske forbindelser, der indeholder fluor, klor, brom og jod.
Nitrogenholdige forbindelser
Nitrogenholdige forbindelser omfatter blandt andet aminer og derivater, nitriler, azider og hydraziner.
Iltholdige forbindelser
Iltholdige forbindelser omfatter alkoholer, aldehyder, ketoner, ethere og carboxylsyrer og derivater.
Fosforholdige forbindelser
Phosphorholdige forbindelser omfatter estere af organophosphorsyrer, phosphonsyreestere, phosphiner og phosphiter.
Svovlholdige forbindelser
Svovlholdige forbindelser omfatter thioler, thioethere, thioestere, thiourinstoffer, sulfonamider og sulfoxider.
Materialevidenskab og polymerer
Organiske polymerer indbefatter polysaccharider, polypeptider, polynukleotider og syntetiske materialer, såsom de almindelige plastmaterialer, f.eks. polyethylen, polyvinylchlorid og polystyren.
Organometaller
Chemical compounds containing at least one chemical bond between a carbon atom of an organic molecule and a metal, including alkaline, alkaline earth, and transition metals, and sometimes broadened to include metalloids like boron, silicon and selenium.
Biokemikalier
Biochemical refer to any chemical that is found in a biological system or that can be used for biological research. Biochemical compounds include molecules such as amino acids, vitamins, and nucleotides as well as organic and inorganic chemicals.
Brochurer Applikationsnotater
WOLFF KISHNER REDUCTION
Se mere om Wolff Kishner Reduction der forklarer reduktionen af aldehyder og ketoner til alkaner.
WITTIG REAKTION
Opdag Wittig Reaktion der tillader forberedelse af alkener ved reaktion af en aldehyd eller keton med ylid genereret fra fosfoniumsalt.
FISCHER INDOLE SYNTESE
Få mere at vide om Fischer Idole Syntese der forklarer konverteringen af arylhydrazoner til indoler.
WOHL ZIEGLER BROMERING
Få mere at vide om Wohl Ziegler Bromering der er bromeringen af allyliske positioner med N-bromsuccinimid (NBS).
SIMMONS SMITH REAKTION
Få mere at vide om Simmons Smith Reaktion der tillader cyclopropanering af olefiner.
CLEMMENSEN REDUKTION
Opdag Clemmensen Reduktion der tillader deoxygenering af aldehyder eller ketoner, for produktion af respektive hydrocarbon.
SUZUKI CROSS COUPLING REAKTION
Suzuki Cross Coupling Reaktion er en metalkatalyseret reaktion, typisk med Pd, mellem en alkenyl (vinyl), aryl, eller alkynyl organoboran (borsyre eller boreter, eller i specielle tilfælde med aryl trifluorboran) og halid eller triflat under basiske betingelser.
FRIEDEL CRAFTS REAKTION
Opdag Friedel-Crafts acylering der er reaktionen af en arene med acylklorider eller -anhydrider med en kraftig Lewis syrekatalysator.
BAEYER VILLIGER REAKTION
Få mere at vide om Baeyer-Villiger Oxidering der er den oxidative spaltning af carbon-carbon forbindelse med carbonyl, der konverterer ketoner til etere og cykliske ketoner til laktoner
GRIGNARD REAKTION
Få mere at vide om Grignard Reaktion der er tilføjelsen af en organo-magnesium halid (Grignard reagens) til en keton eller aldehyd, for dannelse af tertiære henholdsvis sekundære alkoholer
BECKMANN REARRANGEMENT REAKTION
Opdag Beckmann rearrangement reaktion de rer en reaktion af oximer der kan medføre i enten amider eller nitriler, afhængig af basismaterialet. (Oximer udledt af ketoner producerer amider, oximer udledt af aldehyder producerer nitriler)
DESS-MARTIN REAKTION
Se og opdag Dess-Martin Periodinane (DMP), en hypervalent jodforbindelse, der tilbyder selektiv og meget mild oxidation af alkoholer til aldehyder eller ketoner.