Ofrene er under angreb! De usædvanlige mistænkte skyr ingen midler!
Bingwen Bug Beater…er bevæbnet med en dåse med EtO - som, når det anvendes til at sterilisere mikrobiologiske filtreringsprodukter, kan efterlade rester og dræbe mikroorganismerne, du forsøger at opsamle! Han har også en membrangittersmækker til at dræbe mikroorganismer - de fuldt optrukne linjer i membrangitre kan forhindre dannelse af kolonier, hvilket reducerer opsamlingen og forårsager unøjagtige målinger eller falske resultater. Dertil kommer, at han gør hvad som helst for at holde mikroorganismer tilbage og stoppe dem fra at nå membranen, og putter dem i stedet i sin taske - inddelingerne på indersiden af mikrobiologitragte kan forårsage, at mikroorganismer holdes tilbage, så de ikke bliver opsamlet på membranen, og der opstår falske resultater. På samme måde kan den firkantede bund på nogle tragte også fange mikroorganismer og forhindre opsamling.
Bed om en prøve uden beregning Bed om en demo uden beregning
Hannah Holey arbejder tæt sammen med Benoit - hvis mikroorganismer ikke bliver dræbt eller holdt tilbage fra at trænge ind i membranen, giver membraner af dårlig kvalitet ikke en god opsamling af mikroorganismer, så der opstår risiko for falske negative resultater!
Dit brand og dine forbrugere frem for alt - det vigtigste er at minimere risikoen for falske negative resultater for at undgå tilbagekaldelse!
Difficult Dara… er en robust karakter og gi'r ikke slip på sin membran så let! Nogle mikrobiologiske filtertragte kan gøre det meget svært at ekstrahere membranen, så der kræves et kraftigt, nedadgående pres for fysisk at få membranen fri af tragten.
Shuji Solid Grid…får udbetalt provision baseret på antallet af laboratorieteknikere, han kan sende til optikeren med overanstrengte øjne. Gitre med fuldt optrukne linjer kan gøre det vanskeligt at tælle kolonier præcist samt anstrenge øjnene ved mikroskopet under tællingen!
Når din laboratorieteknikere udfører mange test hver dag, er anvendelighed et must!
Christophe Cross-Contamination… er desværre årsag til unødvendig fornyet testning, genbehandling og kasserede batches som følge af falske positive mikrobiologiske kvalitetstestresultater. Vakuummanifolder til mikrobiologi kan medføre "bøvsen" eller tilbageløb af tidligere prøvevæsker på en ny testmembran. Derudover kan nogle manifolder være vanskelige at skille ad og for store til, at de nemt kan autoklaveres, og det skaber mulighed for, at en snavset manifold forårsager krydskontaminering fra en test til en anden.
For at beskytte din bundlinje er det nødvendigt at undgå falske positive ved at minimere krydskontaminering!