Pall-Vengers er her - kampen er i gang!
Mikrotragt hjælper dig med at minimere risikoen for falske negative resultater og potentielle tilbagekaldelser med et par pæne fordele. Først og fremmest er dens inddelinger på ydersiden af tragten, ikke indeni, hvilket betyder, at mikroorganismer i prøven ikke bliver fanget, hvilket ellers ville kunne resultere i falske negative resultater. Og så er der "Easy Squeeze"-funktionen, som ikke blot gør livet let for laboratorieteknikeren, der skal have adgang til membranen, men det reducerer også risikoen for, at membranen går i stykker og holder membranen beskyttet. Efter filtrering kan den nederste del endda fjernes, indsprøjtes med medie og inkuberes direkte, så behovet for at fjerne membranen og pladen elimineres!
For dem, der kræver fleksibilitet er Sentino-tragten til engangsbrug og kan bruges til at udplade den samme analyseprøve på forskellige medier, hvilket sparer tid og penge!
Bed om en demo uden beregning Bed om en prøve uden beregning
Pall mikrobiologimembraner minimerer også risikoen for falske negativer med membranteknologi, som maksimerer mikrobiel opsamling. Desuden hæmmer deres stiplede matrixgitterlinjer ikke kolonivækst sammenlignet med faste markeringer.
Nyt Pall mikrobiologimanifold optimerer test uden at gå på kompromis med renhed. Den kan nemt adskilles fuldstændigt i forbindelse med rengøring og autoklavering, og dens modulære opbygning sikrer, at selv en manifold med 6 pladser kan passes ind i en standard bordautoklave. Dens design eliminerer også tilbageløb og "bøvsen". Disse ting er med til at minimere risikoen for krydskontaminering og falske positiver, som ellers kunne medføre fornyet testning, genbehandling eller værre - kassering af et batch af produktet, som i virkeligheden ikke fejler noget!
Fra et anvendelighedsperspektiv er manifolden meget nem at bruge og kan tilmed justeres til brug til venstre eller til højre for vakuumpumpen. Det gør livet lettere for teknikeren. Sentino-dispenser til membraner, Sentino-pumpe til test uden vakuum, og hele Sentino-sortimentet er designet med workflow og brugervenlighed i tankerne - det gør livet nemmere for dine teknikere!
Er slaget vundet, eller vil de usædvanlige mistænkte fortsat skabe kaos i mikrobiologiske kvalitetskontrollaboratorier?