Stift bekendtskab med testo 440 multifunktions lufthastigheds- og IAQ måleinstrument
Lever op til dine højeste standarder for lufthastighed og indendørs luftkvalitetskontrol (IAQ)
°C – - °F - CO2 – CO - %rF –%rH - fpm - m/s – hPa – Lux
Forestil dig at foretage en engangsinvestering i et lufthastigheds- og IAQ måleinstrument - og at være i stand til at forlænge det nemt og intuitivt, så det passer til dine vigtigste opgaver.
Et pålideligt lufthastigheds- og IAQ måleinstrument, der lever op til dine højeste standarder for kvalitetssikring og sikkerhedsforskrifter.
- Blot ét instrument til alle vigtige lufthastigheds- og IAQ målekrav
- Intuitiv trådløst probekoncept, hurtig og nem ændring af flere digitale probehoveder
- Højeste produkttilgængelighed da digitale prober kan kalibreres uden instrumentet
- Præcis måling af luftflow i laboratoriets stinkskabe iht. DIN EN 14175-3/-4
- Meget nøjagtige målinger specielt til renrumsopgaver
testo 440
Laboratoriesæt
Testo 440 lufthastigheds- og IAQ måleinstrument med intern hukommelse og dataeksportfunktion. Fåes med kabelført PT100 coatet sonde til aggressive midler, og en basiskasse til testo 440 samt en sonde.
CO2-sæt med BT
Testo 440 lufthastigheds- og IAQ måleinstrument / - CO2-probe med Bluetooth, inkl. temperatur- og fugtighedssensor/basistaske til Testo 440 og 1 probe
Luftfugtighedssæt med BT
Testo 440 lufthastigheds- og IAQ måleinstrument / luftfugtigheds- og temperaturprobe med Bluetooth / basistaske til Testo 440 og 1 probe
Lux-sæt
Testo 440 lufthastigheds- og IAQ måleinstrument / - CO2-probe med Bluetooth, inkl. temperatur- og fugtighedssensor/basistaske til Testo 440 og 1 probe
Glødetrådstest
Testo 440 lufthastigheds- og IAQ måleinstrument / - CO2-probe med Bluetooth, inkl. temperatur- og fugtighedssensor/basistaske til Testo 440 og 1 probe
16 mm bladsæt
Testo 440 lufthastigheds- og IAQ måleinstrument / - CO2-probe med Bluetooth, inkl. temperatur- og fugtighedssensor/basistaske til Testo 440 og 1 probe
100 mm bladhjulssæt med BT
Testo 440 lufthastigheds- og IAQ måleinstrument / - CO2-probe med Bluetooth, inkl. temperatur- og fugtighedssensor/basistaske til Testo 440 og 1 probe