Bredt udvalg af steriliserings-pakninger i farmakologisk kvalitet (dæksler, lommer, poser, etc), fremstillet af Tyvek fra Keystone
Standardiser forberedelsen af dit udstyr til sterilisering og spar tid og penge.
Stort udvalg af renrumsmasker, poser, lommer og dæksler såsom forbrugsvarer til sterilisering og beklædninger til maskindele, så du holder rengjort udstyr inden for farmakologi og biofarmakologi beskyttet mod kontaminering.
Opfylder kravene i EUs direktiv om god fremstillingspraksis (GMP) Appendiks 1. Afsnit 8.56 anfører at dele skal være tørre, når de er dampsteriliseret, men den ofte anvendte poselukningsmetode med svanehals kan indespærre fugt. Sørg for at du handler i overensstemmelse med Keystone Tyvek poser til dampsterilisering af farmaceutiske udskiftningsdele.