Sikker betjening af leddelte glasvarer
Af DWK Life Sciences
Mange traditionelle kemi-samlinger i laboratoriet kræver tilsluttede stykker af udstyr.
For eksempel kræver destillation, ekstraktion, filtrering og refluksprocesser alle en forskellig kompleksitet af samlinger af glasvarer til laboratorier, og mens mange af de videnskabsfolk som hjalp med at udvikle disse teknikker måtte ty til specialudviklede glasvarer, spunser og gummislanger for at forbinde emnerne, har opfindelsen af glasvarer med udskiftelige led betydet at mange flere - og mere sikre - muligheder nu er tilgængelige.
I denne blog kigger vi på de forskellige typer af tilgængelige glasvarer med led, hvor hver type anvendes mest almindeligt, og udforsker nogle grundlæggende teknikker til en sikker vedligeholdelse.
Forklaring af typerne af glasvarer med led
Brugen af glasvarer med led hjælper med at undgå spild og lækager af potentielt skadelige og ofte værdifulde substanser under eksperimenter. Mens fordelene ved dette er klare, er det dog vigtigt at du vælger den rigtige type af glasvarer med led til den proces du udfører.
Der findes et antal forskellige typer af led, som hver har deres egen, specifikke funktionalitet.
Koniske led
Dette er den mest almindelige type af glasled med slib og omfatter en kegleformet konus og sokkel. Sokler af denne type har ofte en afrundet kantprofil, som giver yderligere styrke til leddet og samtidig gør dem mindre udsat for afskalning end en firkantet kantprofil.
Kugleformede led
Kugleformede led bør anvendes til teknikker, hvor en vis fleksibilitet er påkrævet i vinklerne af de glasvarer, der tilsluttes til hinanden. De bruges normalt for eksempel til at forbinde modtagende kolber til roterende kondensatorer, hvis vægt kan blive betydeligt forøget, når flaskerne fyldes op. Det kugleformede led gør det muligt at forbinde kolben til en hældende kondensator i en vertikal vinkel, og dermed at reducere belastningen, der påføres på dette led.
Flangeled
Flangeled, eller stumpsamlinger, bruges til at skabe en forbindelse i en lige linje langs samlinger. Denne type forbindelse bruges normalt til konstruktioner af rørledninger og på kolber med stor kapacitet samt reaktionsbeholdere. Muligheden for at bruge bredere flangeled giver nemmere adgang til indholdet i kolber og rør.
Led med gevind
Led med gevind giver en stærk forbindelse, der er let at justere. De er ideelle, når længden på en samling muligvis skal varieres, og et glideled kan anvendes til at opnå dette. Glasvarer med skruelåg med dobbelte ender bruges også meget, og giver mulighed for at justere linjer fra begge sider for en endnu større fleksibilitet.
Sikker betjening af glasvarer med led
Ligesom med glasvarer til laboratorier, er der nogle grundlæggende trin, du skal følge for at sikre en sikker og bæredygtig brug af glasvarer med led.
Det er vigtigt altid at vaske nye glasvarer før den første anvendelse for at undgå kontaminering fra fibre i emballagen. Du skal også undersøge glasvarerne for at sikre at de ikke er ridsede, krakelerede eller ætsede, da enhver defekt vil forringe glasvarernes mekaniske styrke og kan medføre at de går i stykker under brugen.
Der er dog også nogle specifikke hensyn i forhold til en sikker håndtering og gentagen brug af glasvarer med led.
- Mens silikonefedt kan bruges til at forsegle et led, er mange led designede til at blive brugt uden, for at undgå kontaminering. Et renere alternativ, der også kontaminerer mindre, er brugen af en PTFE-ledmuffe, der passer mellem keglen og sokkelleddene
- Tjek altid retningslinjerne for maksimaltemperatur for det udstyr, du bruger. Selvom den maksimalt anbefalede temperatur for laboratorievarer af borsilikatglas er 500°C (kun i kortere tidsrum), kan driftstemperaturen for ethvert andet emne, der er forbundet med leddet, for eksempel plastkonnektorer, propper, slanger, etc. være meget lavere
- Når man anvender temperaturer på over 150°C, bør opvarmning og køling udføres langsomt og ensartet for at undgå brud på grund af termisk chok
- Hvis du bruger en varmeplade som en del af din samling, skal du sikre at toppladen er større end bunden på den beholder, der skal opvarmes. Og sæt aldrig kolde glasvarer med led oven på en forvarmet varmeplade
- Hvis du bruger en bunsenbrænder, skal du bruge en blød flamme og trådvæv med en keramisk kerne til spredning af flammen. Dette vil hindre at der udvikles ‘hotspots’ på leddene eller andre steder i samlingen, som kan få den til at gå i stykker
- Påfør ikke høje temperaturer eller varmekilder direkte på et emne af volumetriske glasvarer, der er omfattet i en samling af glasvarer med led, da det vil hæmme den volumetriske nøjagtighed
- Vær forsigtig, hvis du bruger glasvarer med led i en mikrobølgeovn. Hvis dine glasvarer med led er lavet af borsilikatglas, vil dette element være sikkert i mikrobølgeovnen. Men man skal huske at sikre, at indholdet og evt. tilslutninger også er mikrobølgesikre.
- Glasvarer med led kan ind imellem sætte sig fast efter en proces er udført. Hvis det sker, skal man først lade glasvaren med led afkøle naturligt, og den skal derefter nedsænkes kortvarigt i lunkent vand, som indeholder et rensemiddel, der er egnet til rengøring af glasvarer til laboratorier. Dette vil løsne det led, der har sat sig fast og bør give dig mulighed for at frakoble elementerne uden at du skal påføre et overdrevet tryk på glasset. Det er vigtigt at dette undgås for at sikre at glasset ikke går i stykker eller ikke beskadiges før en senere genanvendelse.