Fugtighedsanalyse
Fugtighedsanalyse er en vigtig analyse i kvalitetskontrol, produktionskontrol og produktudvikling i mange brancher såsom medicinalindustrien og levnedsmiddelindustrien, etc.
Fugtighed kan påvirke lagerholdbarheden på produkter, men påvirker også mange andre applikationer. Fugtighedsmålere er et hurtigt alternativ til den klassiske metode med tørring i ovn.
VWR tilbyder et vigtigt udvalg af fugtighedsmålere fra velkendte mærker, såsom Sartorius og Ohaus, inklusive vores eget mærke, hver med deres egne egenskaber, der opfylder specifikke applikationsbehov.
- Infrarød eller halogenopvarmning for hurtige resultater
- Keramiske eller snoede kvartselementer for mere præcise målinger
Der findes desuden et udvalg af godkendte versioner (OCE) til brug inden for legal metrologi.
Produktvalg
Fugtighedsmålere, VWR®
Prisvenlige udvalg af robuste, kompakte instrumenter til rutinemålinger.
Fugtighedsmålere, Ohaus
Med fokus på nøjagtighed og brugervenlighed, til rutinebrug og professionelle anvendelser.
Fugtighedsmålere, Sartorius
Premium-niveau med fokus på høj præcision, til rutinebrug og professionelle anvendelser.
Skåle til vejning og tørring
Solide aluminiumsskåle, der er kompatible med de fleste fugtighedsvægte og tørrere.