ICP/MS-reagenser og -tilbehør
Produktudvalg
VWR Chemicals ICP/MS-standarder
ARISTAR tilbyder et stort udvalg af 1.000 og 10.000 ppm ICP-MS-standarder i pakninger med 100 og 500 ml...
Merck ICP/MS-standarder
CertIPUR™ ICP/MS-enkeltgrundstofsstandarderne er certificeret i et autoriseret laboratorium, overholder DIN EN ISO 17025 og kan spores direkte til internationale standarder, fx NIST...