Software & adaptere
Alle USB- og HDMI/USB-kameraer kræver en software som kan downloades fra produktsiderne.
HDMI-kameraer tilbyder indstillinger direkte fra enheden ved hjælp af en mus, når det bruges uden en pc.
Tablet-kameraer har en tablet-app, så de kræver ingen download af ekstra software.
C-monterede adaptere
C-monterede adaptere udnytter den fysiske forbindelse mellem det trinokulære rør på mikroskopet og det digitale kamera.
Adaptere har forskellig forstørrelsesevne. Det er vigtigt at vælge den korrekte adapterforstørrelse, som afhænger af størrelsen på kameraets sensor.
Download vælgerguiden for at finde den rigtige forbindelse mellem VWR®-kameraet og VisiScope®-mikroskoperne.
Softwareversioner
VisiCam® Vision Lite Soft er den mest intuitive software til grundlæggende behov: Optag billeder & stream live-videoer, foretag lineære målinger, eksportér udførlige rapporter.
VisiCam® Proview Soft er en erhvervsmæssig billedanalyse med en masse ekstra parametre.
VisiCam® billedanalyse-software: Intuitiv software til erhvervsmæssig billedanalyse.
Find oversigten over software-egenskaberne her og en vælgerknap, så du kan bruge den korrekte software til det korrekte kamera.
Softwaren kan downloades gratis på kameraproduktsiderne.
Kameraer og software
Kamera | Visicam Vision Lite (gratis download) |
Visicam Vision Proview (gratis download) |
Visicam Image Analysis (gratis download) |
Kamera VisiCam® B5 | X | ||
Kamera VisiCam® 3 + | X | ||
Kamera VisiCam® 5 + | X | ||
Kamera VisiCam® 16 + | X | ||
Kamera VisiCam® 20 + | X | ||
Kamera VisiCam® 6 + | X | ||
Kamera VisiCam® P6 | X | X | |
X | |||
Kamera VisiCam® MET 5000 | X | ||
Kamera VisiCam® HRS 14 | X | ||
Kamera HDMI / USB VisiCam® HDMI5 | X | ||
Kamera HDMI / USB VisiCam® HDMI6 | X | ||
Kamera HDMI / USB VisiCam® HDMI HP | X | X | |
WiFi- / USB-kamera VisiCam® 83 | X | ||
Trådløst tablet-kamera VisiCam® TC 20 + | Software tablet-applikation | ||
Tablet TC 210 | X | X |
Software og billedanalyse
Funktioner | Vision Lite |
Proview | Billedanalyse |
Brugervenlig grænseflade, flersproget | Ja, 8 sprog | Ja, 8 sprog | Ja |
Optag still-billeder og stream live-videoer | Ja | Ja | Ja |
Billeder gemt i forskellige formater | Ja | Ja | Ja |
Optagelse med billed-stacking | Ja | Ja | Ja |
Gitter-tilføjelse | Ja | Ja | Ja |
Foretag lineære målinger (linje, cirkel, rektangel, polygon, vinkler,...) | Ja | Ja | Ja |
Nøjagtige målinger via simpel kalibrering | Ja | Ja | Ja |
Gem måleresultater | Ja | Ja | |
Udførlig dataeksport (inklusive noter og målinger) | Ja | Ja | Ja |
Eksportér udførlige rapporter | Ja | Ja | Ja |
Sort/hvis-balance | Nej | Ja | Ja |
Eksponeringstid | Nej | Ja | Ja |
Justering af farvekanaler, kontrast, farvemætning, lysstyrke | Nej | Ja | Ja |
Administration af flere kameraer | Nej | Ja | Ja |
Grafisk brugergrænseflade, der kan tilpasses komplet (password-beskyttelse. ) | Nej | Ja | Nej |
Fluorescens billedbehandling med ”pixel shift”-funktion | Nej | Ja | Ja |
High Dynamic Range (HDR)-optagelse | Nej | Ja | Ja |
Udvidet fokusdybde (EDF) | Nej | Ja | Ja |
Stitching af billeder | Ja | Ja | |
Sammenlig live-billede og gemt billede | Ja | ||
Tidsforkortet optagelse | Ja | ||
Optælling | Ja |