Hydranal™ Reagents for vandbestemmelse
Vandindholdet spiller en vigtig rolle i ydelsen for mange produkter. Hydranal fra Honeywell Research Chemicals er din betrode leverandør af et komplet produktsortiment af reagenser for vandbestemmelse ved Karl Fischer titrering. Hydranal reagenser og vandstandarder har altid været udviklet og produceret på vores anlæg i Seelze, Tyskland, hvilket betyder at du kan nyde den samme komposition, kvalitet, service og tekniske support du altid har haft. Den næste generation af Karl Fischer titrering er her.
Hydranal™ titranter og reagenser for volumetriske Karl Fischer titreringer
Oplev Honeywells brede produktsortiment af højkvalitets titranter og reagenser for volumetriske applikationer. Fordelene ved Hydranal reagenser:
  • Høj titreringshastighed
  • Stabile endepunkter
  • Nøjagtige resultater
  • Langtidsholdbar
  • Bred anvendelighed
  • Verdensførende teknisk support
SE VORES PRODUKTER
Hydranal™ Reagents for vandbestemmelse ved coulometrisk titrering
Bredt udvalg af coulometriske reagenser baseret på forskellige kompositioner af opløsningsmidler der understøtter et bredt udvalg af analyserede prøver. Fordelene ved Hydranal coulometriske reagenser:
  • Brugervenlig
  • Høj nøjagtighed for sporede vandmængder
  • Stabile betingelser for titreringskar
  • Bredt produktsortiment
  • Lang holdbarhed (op til fem år)
SE VORES PRODUKTER
Bedre analyser med Hydranal™ Karl Fischer Water Standards
Kvalitetsstyring spiller en vigtig rolle i Karl Fischer (KF) titrering. Bedre analyser og forskning med Hydranal Water Standards og CRM’s:
  • Bredt produktsortiment for volumetrisk og coulometrisk KF titrering, samt indirekte ovnapplikationer.
  • Produceret i henhold til aktuelle ISO krav
  • Verificeret i henhold til eksterne standarder som NIST SRM 2890
  • Langtidsholdbar
  • Bekvem emballering med detaljerede instruktioner for brugen.
  • Dokumentation af analyser der udviser det nøjagtige vandindhold og udløbsdato på hver emballage.
SE VORES PRODUKTER
Vær mere effektiv med Karl Fischer metodes spørgsmål/svar
Tips og tricks for udførelse og eliminering af fejl i denne komplekse metode
DOWNLOAD DOKUMENT