Chromasolv™ Solvents
Disse opløsningsmidler er specielt udviklet til at opfylde kravene for de respektive analytiske metoder, og er egnede til brug i et stort udvalg af brancher.
Chromasolv™ Solvents for HPLC applikationer
Du har brug for en leverandør af opløsningsmidler du kan stole på. Alle vores opløsningsmidler testes for egnethed til HPLC analyse.
SE VORES PRODUKTER
Chromasolv™ Solvents i rustfrit stål beholdere
Reducer dine lager-, håndterings- og bortskaffelsesomkostninger for opløsningsmidler med 98 %.
SE VORES PRODUKTER
Chromasolv™ Solvents for LC-MS applikationer
Alle LC-MS opløsningsmidler er testet med Reserpine for at sikre meget lave urenhedssignaler i højfølsomheds spektra for at fastholde integriteten.
SE VORES PRODUKTER
Chromasolv™ Solvents for analyse af pesticidrester
Bredt udvalg af opløsningsmidler udviklet specifikt til analyse af pesticidrester ved Gaz kromatografi.
SE VORES PRODUKTER
Chromasolv™ Solvents for GC Headspace
Komplet udvalg af højrene opløsningsmidler der opfylder USP, Ph. Eur. og ICH krav for GC-Headspace analyse.
SE VORES PRODUKTER