Servietter til renrum
De er en vigtig del af en kompliceret rengøringsproces, som fjerner kontaminanter, der normalt er usynlige for det blotte øje og understøtter opretholdelsen af en god grundlæggende hygiejne med et rent visuelt indtryk.
For at sikre en effektiv rengøring skal servietter til renrum kunne absorbere en bred vifte af overfladekontaminanter på kortest mulig tid og uden selv at medvirke til ny forurening i form af partikler, fibre, ioner eller mikrobiologiske kontaminanter.
Da renrumskrav varierer meget, skal de valgte servietter være egnede til anvendelsen. Renrumsservietternes forskellige materialer og overfladestrukturer har stor indflydelse på deres tekniske og funktionelle ydeevne.
Produktudvalg