Affaldshåndtering
Hvis der, trods alle sikkerhedsforanstaltninger, forekommer spild under produktion eller transport, skal fjernelse og bortskaffelse af det spildte cytotoksiske materiale udelukkende udføres af specialuddannet personale. Udstyr til håndtering af spild bør være til rådighed overalt, hvor cytotoksiske lægemidler opbevares, transporteres, håndteres og administreres.
Ethvert materiale, der har været i kontakt med cytotoksiske lægemidler, anses som cytostatisk affald og er - på grund af lægemidlets giftighed - farligt affald, der skal indsamles i særlige beholdere, der kan lukkes hermetisk efter påfyldning.