Øjen- og ansigtsværn
Skader på ansigt, luftveje og øjne er yderst alvorlige, eftersom skaderne oftest er uoprettelige. Tilstrækkelig beskyttelse med ansigtsmasker, åndedrætsværn og beskyttelsesbriller eller renrumsbriller skal anvendes af sikkerhedsmæssige hensyn. Certificering i henhold til europæisk standard EN 166 er et obligatorisk sikkerhedskrav.